Merck
201820
Sigma-Aldrich
Acid Red 183
Dye content 30 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H11ClN4Na2O8S2 · xCr
Número de CAS:
Peso molecular:
532.84
Número de índice de color:
18800
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Formulario
powder
composición
Dye content, 30%
λmáx.
494 nm
ε (coeficiente de extinción)
2900 at 322 nm in H2O at 0.03 g/L
7500 at 244 nm in H2O at 0.03 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].Cc1nn(-c2cccc(c2)S([O-])(=O)=O)c3O[Cr](O)Oc4c(cc(Cl)cc4S([O-])(=O)=O)\N=N\c13
InChI
1S/C16H13ClN4O8S2.Cr.2Na.H2O/c1-8-14(19-18-12-5-9(17)6-13(15(12)22)31(27,28)29)16(23)21(20-8)10-3-2-4-11(7-10)30(24,25)26;;;;/h2-7,22-23H,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;;1H2/q;;2*+1;/p-5
Clave InChI
AAKJXBYQACYFJH-UHFFFAOYSA-I
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)