199648
Phenosafranin
Dye content 80 %
Sinónimos:
3,7-Diamino-5-phenylphenazinium chloride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
composición
Dye content, 80%
técnicas
titration: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λmáx.
519 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cl-].Nc1ccc2nc3ccc(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2c1
InChI
1S/C18H14N4.ClH/c19-12-6-8-15-17(10-12)22(14-4-2-1-3-5-14)18-11-13(20)7-9-16(18)21-15;/h1-11H,(H3,19,20);1H
Clave InChI
SOUHUMACVWVDME-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?