19503
Hybriscan™ I kit
Candida albicans, suitable for clinical testing, environmental, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Sinónimos:
Candida albicans HybriScan™I, FastScan Candida albicans
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
HybriScan™ I Candida albicans, suitable for microbiology
fabricante / nombre comercial
(HybriScan™)
técnicas
microbe id | in situ hybriziation: suitable
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Candida albicans
Descripción general
Características y beneficios
- Sensitivity (cfu/assay): 1000
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)