16682
(R)-Pantoic acid sodium salt
≥95% (GC)
Sinónimos:
(2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutanoic acid monosodium salt, (R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric acid sodium salt, Sodium (R)-pantoate, Sodium D-pantoate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (GC)
actividad óptica
[α]/D 8.0±1.0°, c = 1 in H2O
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)C(CO)(C)C
InChI
1S/C6H12O4.Na/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10;/h4,7-8H,3H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/t4-;/m0./s1
Clave InChI
XTIMSSMEPPKSQD-WCCKRBBISA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?