Merck
157775
Sigma-Aldrich
Phosphorus pentachloride
reagent grade, 95%
Sinónimos:
Phosphorus(V) chloride
About This Item
Fórmula lineal:
PCl5
Número de CAS:
Peso molecular:
208.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
grado
reagent grade
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
95%
Formulario
powder
pH
1 (5 g/L)
mp
179-181 °C (subl.) (lit.)
cadena SMILES
ClP(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl5P/c1-6(2,3,4)5
Clave InChI
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Phosphorus pentachloride is a light yellow colored phosphorous halide. It participates in the synthesis of thiazoline analogs.
Aplicación
Phosphorus pentachloride may be used in the synthesis of following compounds:
  • benzenesulfonyl chloride
  • malonic dinitrile
  • aromatic sulfonyl chlorides
Phosphorus pentachloride may be used as halogenating reagent to convert any substituted aldehyde into the corresponding vinyl halide. It can also undergo reaction with ammonium chloride to yield linear phosphazenes and cyclophosphazenes.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Allcock H
Phosphorus-Nitrogen Compounds: Cyclic, Linear, and High Polymeric Systems (2012)
Ley.VS
Comprehensive Organic Functional Group Transformations II, 2 (1995)
Ley.VS et al.
Comprehensive Organic Functional Group Transformations: Synthesis: carbon with two heteroatoms, each attached by a single bond (2005)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 120-120 (1994)
Synthetic studies of thiazoline and thiazolidine-containing natural products-1. Phosphorus pentachloride-mediated thiazoline construction reaction.
Ino A and Murabayashi A.
Tetrahedron, 55(34), 10271-10282 (1999)