12109
5-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched
analytical standard
Sinónimos:
5-Ring NOGE (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, chain-like or branched, NOGE 5-Ring (Novolac glycidyl ether) mixture of isomers, Novolac glycidyl ether 5-Ring
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?