07672
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate salt
≥98.0% (T)
Sinónimos:
4-Amino-N,N-diethylaniline sulfate salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (T)
Formulario
solid
mp
184-186 °C (lit.)
184-187 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?