07055
Isoeugenyl acetate
analytical standard
Sinónimos:
NSC 46121
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
79-81 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
COc1cc(\C=C\C)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4-8H,1-3H3/b5-4+
InChI key
IUSBVFZKQJGVEP-SNAWJCMRSA-N
Categorías relacionadas
Recommended products
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?