06435
Amberlite™ CG50 (Type I) Ion Exchange Resin
hydrogen form, 100-200 mesh
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Amberlite™ CG50 (Type I) hydrogen form, hydrogen form
Formulario
beads
temp. de autoignición
800 °F
Parámetros
120 °C max. temp.
humedad
<10%
técnicas
LPLC: suitable
pérdida
~10% loss on drying, 110 °C
Matriz
methacrylic (macroporous)
grupo activo de la matriz
carboxylic acid functional group
tamaño de partícula
100-200 mesh
75-150 μm
pH operativo
5-14
capacidad
10.0 meq/g by dry weight
técnica de separación
cation exchange
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?