03759
L-β-Homolysine dihydrochloride
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
(S)-3,7-Diaminoheptanoic acid dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H16N2O2.2ClH/c8-4-2-1-3-6(9)5-7(10)11;;/h6H,1-5,8-9H2,(H,10,11);2*1H/t6-;;/m0../s1
Clave InChI
APJAFTBCSGCCAH-ILKKLZGPSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)