Merck
02150
Supelco
Bis(1-butylpentyl) adipate
Selectophore, ≥98.0%
Sinónimos:
Adipic acid di-5-nonyl ester, BBPA, Di(5-nonyl) adipate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H46O4
Número de CAS:
Peso molecular:
398.62
Beilstein:
6572484
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NB.61
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
Línea del producto
Selectophore
Ensayo
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Formulario
liquid
densidad
0.910 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(CCCC)OC(=O)CCCCC(=O)OC(CCCC)CCCC
InChI
1S/C24H46O4/c1-5-9-15-21(16-10-6-2)27-23(25)19-13-14-20-24(26)28-22(17-11-7-3)18-12-8-4/h21-22H,5-20H2,1-4H3
Clave InChI
VXQKWLPFTKRXCQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Otras notas
Plasticizer employed in polymeric membrane electrodes[1][2]
Información legal
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J. Saurina et al.
Analytica Chimica Acta, 371, 49-49 (1998)
Sonia Capel-Cuevas et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 12(5), 6746-6763 (2012-07-11)
The aim of this work was the determination of pH with a sensor array-based optical portable instrument. This sensor array consists of eleven membranes with selective colour changes at different pH intervals. The method for the pH calculation is based
R. Eugster et al.
Analytica Chimica Acta, 289, 1-1 (1994)