00796
1-Ethyl-3-methylimidazolium dicyanamide
≥98.5% (HPLC/T)
Sinónimos:
EMIM DCA
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.5% (HPLC/T)
impurities
≤0.5% water
functional group
amine
SMILES string
N#C[N-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2N3/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1-5-2-4/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
MKHFCTXNDRMIDR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
429.8 °F - closed cup
flash_point_c
221 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?