35-0180
p-Xylene
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinónimos:
1,4-Dimethylbenzene
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
9 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
984 °F
lim. expl.
7 %
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.495 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
12-13 °C (lit.)
densidad
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?