30-2630
Tin standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Sn, 1 mg/mL Sn
Sinónimos:
Tin(II) chloride solution
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ special grade
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
1 mg/mL Sn
1000 ppm Sn
idoneidad
suitable for atomic absorption spectrometry
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clave InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?