24-0630
Paraformaldehyde
CP
Sinónimos:
Polyoxymethylene
About This Item
Productos recomendados
grado
CP
densidad de vapor
1.03 (vs air)
presión de vapor
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥90% (HCHO)
Formulario
solid
temp. de autoignición
572 °F
lim. expl.
73 %
disponibilidad
available only in Japan
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
pH
4.0-5.5
mp
120-170 °C (lit.)
densidad
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?