19-1500
Mercury
JIS special grade, ≥99.5%
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
densidad de vapor
7 (vs air)
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 126 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: mercury
disponibilidad
available only in Japan
resistividad
95.8 μΩ-cm, 20°C
bp
356.6 °C (lit.)
mp
−38.87 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Hg]
InChI
1S/Hg
Clave InChI
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?