15-2330
2-Propanol
≥99.0%, SAJ first grade
Sinónimos:
Alcohol sec-propílico, Alcohol isopropílico, IPA, Isopropanol
About This Item
44 mmHg ( 25 °C)
Productos recomendados
Nombre del producto
2-Propanol, SAJ first grade, ≥99.0%
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
750 °F
lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
densidad
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Selecting water-alcohol mixed solvent for synthesis of polydopamine nano-spheres using solubility parameter.: This research highlights the use of 2-propanol as a solvent in the synthesis of polydopamine nanoparticles, optimizing conditions for particle size and uniformity through solubility parameter techniques (Jiang et al., 2014).
- Efficient enantioselective synthesis of (R)-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl] ethanol by Leifsonia xyli CCTCC M 2010241 using isopropanol as co-substrate.: This study demonstrates the use of 2-propanol in the enantioselective synthesis of chiral alcohols, highlighting its role as a co-substrate in biocatalysis (Ouyang et al., 2013).
- Real-time ESI-MS of enzymatic conversion: impact of organic solvents and multiplexing.: The research examines the impact of various organic solvents, including 2-propanol, on enzymatic reactions using real-time electrospray ionization mass spectrometry, offering insights into solvent effects on enzyme kinetics (Scheerle et al., 2012).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.1 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
11.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?