13-1683
Hydrochloric acid
12 M (12 N)
Sinónimos:
Cloruro de hidrógeno solution
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ácido clorhídrico solution, 12 M
presión de vapor
190 mmHg ( 25 °C)
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
12 M
12 N
bp
100 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?