13-0730
Hexamethylenediamine
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinónimos:
1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexanediamine, HMDA
About This Item
Productos recomendados
grade
SAJ first grade
vapor density
4 (vs air)
assay
≥98.0%
form
solid
expl. lim.
6.3 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
pH
12.4 (25 °C, 100 g/L)
mp
42-45 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCCCCCN
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
InChI key
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
176.0 °F - closed cup
flash_point_c
80 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?