05-6240
Copper(II) sulfate
≥97.5%
Sinónimos:
Cupric sulfate
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
7.3 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥97.5%
Formulario
powder
disponibilidad
available only in Japan
mp
200 °C (dec.) (lit.)
densidad
3.603 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Clave InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?