DCTP-RO
Roche
dCTP
99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
Sinónimos:
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt, dCTP-Na2
About This Item
Productos recomendados
descripción
PCR Grade, sodium salt
Nivel de calidad
Ensayo
99% (dNTP)
Formulario
solution
uso
sufficient for 125,000 standard reactions (03732690001)
sufficient for 31,250 standard reactions (11969021001)
sufficient for 6,250 standard reactions (11934520001)
envase
pkg of 1,250 μL (11969021001 [100 mM])
pkg of 4 × 1,250 μL (03732690001 [4x100 mM])
pkg of 250 μL (11934520001 [100 mM])
fabricante / nombre comercial
Roche
concentración
<0.9% (dNDP)
100 mM
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
Clave InChI
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
Aplicación
Calidad
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?