11767291910
Roche
TUNEL Label Mix
sufficient for 30 tests, pkg of 3 × 550 μL
Sinónimos:
transferase dUTP nick end labeling, tunel
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
Nivel de calidad
uso
sufficient for 30 tests
envase
pkg of 3 × 550 μL
fabricante / nombre comercial
Roche
color
colorless
solubilidad
water: miscible
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
For one test: Mix 45 μl TUNEL Label with 5 μl TUNEL Enzyme prior to use. For negative control use 50 μl/test TUNEL Label only.
Storage conditions (working solution): Note: The TUNEL reaction mixture (45 μl TUNEL Label with 5 μl TUNEL Enzyme for 1 test) should be prepared just before use, and should not be stored. Keep the TUNEL reaction mixture on ice until use.
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)