11666681001
Roche
Buffers in a Box, Premixed SSC Buffer, 20x
pH 7.0, pkg of 4 L, solution
Sinónimos:
SSC buffer
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
envase
pkg of 4 L
fabricante / nombre comercial
Roche
pH
7.0
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
20-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- as a wash buffer in in situ hybridization to determine the expression of miRNAs in paraffin-embedded tissue specimens
- as a wash buffer in single-molecule fluorescent in situ hybridization (smFISH) protocol using U2-OS cells and primary neuronal cultures
- as a component of rolling-circle amplification (RCA) hybridization buffer for use in fluorescent in situ sequencing (FISSEQ) of RNA for gene expression profiling in intact cells and tissue samples
Características y beneficios
- Stable 20x solution of saline sodium citrate (SSC) purified by filtration using a 0.2 μm pore size membrane
- resistant to enzymatic and nonenzymatic degradation
- free from nuclease or protease activity
- can store at room temperature
Calidad
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?