11204530001
Roche
ABTS™ Buffer
solution, pkg of 125 mL
Sinónimos:
buffer
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
Nivel de calidad
envase
pkg of 125 mL
fabricante / nombre comercial
Roche
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
Working concentration of conjugate depends on application and substrate. Concentrations should be taken as a guideline.
Working solution: Dissolve one ABTS tablet (5 mg) in 5 ml of ABTS buffer. This solution has a light-green color. In microtiter plates, the solution is colorless A405 nm/1 cm should be <0.16. Work as clean as possible. Heavy metal ions or traces of peroxidase can produce a dark green ABTS solution. Such solutions are not suitable for the assay.
Otras notas
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?