Documentos clave
ZMQSFTS01
Milli-Q
Pedal de mando
Hands-free dispensing accessory for Milli-Q® Advantage A10 / Integral, Q-POD® Element, and Elix® Advantage systems
Sinónimos:
Pedal de mando para sistemas de agua Milli-Q® y Elix®
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
feature
Remotely controls water delivery by a simple push of the foot.
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Q-POD®
cable L
3 m
compatibility
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Integral
for use with Q-POD® Element
shipped in
ambient
General description
El accesorio pedal de mando le permite controlar a distancia el suministro de agua con una simple presión del pie cuando está conectado a un dispensador de agua ultrapura Q-POD® o a un dispensador de agua purificada E-POD®. Una vez alcanzado el volumen de agua requerido, se detiene el flujo de forma instantánea al soltar el pie del pedal.
Cuando se combina con el modo de dispensación volumétrica, una presión del pedal inicia la producción de agua purificada en el punto de dispensación. La dispensación se detiene automáticamente en el volumen establecido.
Accesorio dispensador manos libres para utilizar con los sistemas Milli-Q® Advantage A10, Milli-Q® Integral, Q-POD® Element y Elix® Advantage.
Features and Benefits
  • Ideal para científicos que necesitan tener las manos libres cuando accedan al agua purificada.
  • El modo de dispensación volumétrica permite ganar tiempo al repetir la dispensación del mismo volumen.
  • Contribuye a los protocolos higiénicos del laboratorio ya que los usuarios no tienen que tocar el sistema para acceder al agua.
  • Un cable de 3 m proporciona flexibilidad para colocar el pedal de acuerdo con las limitaciones de diseño de su laboratorio.
Legal Information
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany