XX8000N25
Tubing, 1/4 in. I.D x 7.6 m, Norprene
Peristaltic pump use
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Productos recomendados
Materiales
Norprene® TPE
Nivel de calidad
Parámetros
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
D.I.
6.4 mm (0.25 in.)
Longitud
7.6 m (25 ft)
D.E.
9.5 mm (0.375 in.)
Aplicación
Peristaltic pump use
Nota de preparación
Sterilization Method
Not autoclavable
Not autoclavable
Información legal
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.