XX5004710
Aerosol Open Filter Holder, 47 mm, stainless steel
Aerosol Open Filter Holder, 47mm, stainless steel
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Nylon wheel (lock)
anodized aluminum lock ring
stainless steel body
stainless steel support screen(s) (for filter)
Nivel de calidad
Longitud
10.2 cm
Diámetro
6.9 cm
diám. del filtro
47 mm
filtración área
9.6 cm2
Adaptador
11 mm O.D. full-area inlet (for open atmosphere sampling)
11 mm O.D. threaded outlet (for flow-limited orifices)
aplicaciones
filtration
compatibilidad
for use with Aerosol Filter Holder
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Descripción general
Applications:
Particulate Contamination Monitoring in Gases
Principio
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13