XX42PMINIX
Portacasetes Pellicon® MiniX
Batch TFF, Single-pass TFF
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Productos recomendados
Materiales
316L stainless steel
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
4-50 °C temperature
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Anchura
11.4 cm (4.5 in.)
Profundidad
24 cm (9.5 in.)
peso
7 kg (15.5 lb)
Adaptador
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (Feed/retentate/permeate)
Descripción general
El soporte Pellicon® MiniX está provisto de tirantes largos para encajar cómodamente 2-4 casetes Pellicon® 2 Mini en serie para áreas totales de 0,2 a 0,4 m2 o casetes Pellicon® 3 (88 cm2 y 0,11 m2) para áreas totales de 176 cm2 a 0,44 m2, serializados con el kit de placas desviadoras Mini para el funcionamiento de TFF de paso único.
Aplicación
TFF de lote, TFF de una sola pasada
Características y beneficios
Aplicación
- TFF de lote, TFF de paso único
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany