Documentos clave
XX42P0B68
Millipore
Standard Manifold Bottom
About This Item
Código UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materiales
acrylic
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Altura
25.4 cm (10 in.)
Longitud
27.9 cm
Anchura
19 cm
peso
24 kg
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany