Documentos clave
XX0060
Supelco
Xilenos
Histology
Sinónimos:
Mezcla de isómeros de xileno
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
106.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
215-535-7
aplicaciones:
histology
bp:
137-140 °C (lit.)
presión de vapor:
18 mmHg ( 37.7 °C)
presión de vapor
18 mmHg ( 37.7 °C)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
lim. expl.
7 %
impurezas
≤0.05% Water (H2O)
residuo de evap.
≤0.002%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point 29.4 °C
densidad
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
~0.86-0.88 g/cm3 at 25 °C
aplicaciones
histology
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
Clave InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Clearing agent for routine histology and cytology applications.
Nota de análisis
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Water (H2O): 0.05% max
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25 °C - closed cup