UFC30DV0S
Filtro de centrífuga Ultrafree®, volumen de muestra de 0,5 ml
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic), sterile
Sinónimos:
Centrifuge filter
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Quality Level
sterility
sterile
feature
holdup volume 5 μL
manufacturer/tradename
Ultrafree®
parameter
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
45 mm
diam.
10.6 mm
filtration area
0.2 cm2
matrix
Durapore®
pore size
0.65 μm pore size
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
General description
Application
- para filtrar las vesículas extracelulares (EV) del plasma seminal
- en la purificación de la uracil-ADN glucosilasa selectiva del ADN monocaternario (SMUG1)
- para la purificación de EV para el análisis de seguimiento de nanopartículas
Physical form
Legal Information
Los clientes también vieron
Protocolos
Affinity interaction chromatography is an effective method for protein purification that can achieve up to 95% purity in one step