Documentos clave
UFC205024
Millipore
Filtro de ultracentrífuga Amicon®, MWCO 50 kDa
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 50 kDa
Sinónimos:
Concentrador para centrífuga, MWCO 50 kDa, volumen de muestra de 2 ml
About This Item
UNSPSC Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
material
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
parameter
2 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
119.7 mm
diam.
15.9 mm
filtration area
1 cm2
pore size
50 kDa MWCO
shipped in
ambient
General description
Las unidades de centrífuga Amicon® Ultra de 2 ml con filtros Ultracel® de corte de peso molecular 50.000 Dalton proporcionan una ultrafiltración rápida, con la capacidad de elevados factores de concentración y una fácil recuperación de los concentrados de las matrices de muestras diluidas y complejas. Por ejemplo, la BSA (67 kDa) a una concentración inicial de 1 mg/ml es retenida normalmente al 97%.
El diseño vertical y la superficie de membrana disponible proporcionan un procesamiento rápido de la muestra, una elevada recuperación de la muestra (normalmente superior al 90 % de la disolución inicial diluida) y la capacidad de concentración de 50 veces. La polarización del soluto y el consiguiente ensuciamiento de la membrana se reducen al mínimo gracias al diseño vertical, y un bloqueo físico del filtro evita la centrifugación hasta la sequedad y la posible pérdida de muestra. La recuperación eficiente de la muestra concentrada (especies retenidas) se consigue mediante una cómoda etapa de centrifugado inverso después de recoger el filtrado.
La unidad puede centrifugarse en un rotor oscilante o en un rotor de ángulo fijo. Las unidades Amicon® Ultra de 2 ml se suministran sin esterilizar y son para un solo uso. Con su diseño de membrana vertical y centrifugado inverso, los filtros Amicon® Ultra de 2 ml ofrecen la mayor recuperación con tiempos de centrifugado más cortos.
Application
  • Ultrafiltración con membrana Ultracel® de corte de peso molecular de 50 000 dalton.
  • Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos.
  • Purificación de los componentes macromoleculares que se encuentran en los extractos de cultivo tisular o los lisados celulares.
  • Eliminación de cebadores, conectores o etiquetas moleculares de una mezcla de reacción y eliminación de las proteínas antes de la HPLC
  • Desalación, cambio de disoluciones tampón y diálisis de proteínas.
  • Exclusión por tamaño y fraccionamiento de proteínas.
Features and Benefits
  • La membrana de celulosa regenerada Ultracel® con un NMWCO de 50 kDa proporciona una recuperación del retenido superior al 90 %
  • Concentra 2 l hasta 15 - 70 μl.
  • Recuperación del 98 % de la muestra
  • Tiempo de procesamiento rápido: tiempos de centrífuga de 10 a 30 minutos
  • Bloqueo automático incorporado en el diseño
  • La capacidad de giro inverso proporciona recuperaciones uniformes
Linkage
Sustituye a: 4224
Physical form
Código de colores: Transparente
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Contenido relacionado
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.