Documentos clave
TX0280
Supelco
Tetrahidrofuran
≥99.5% (GC), Meets ACS Specifications, General Reagents grade, contains 0.0140-0.0310% BHT as stabilizer
Sinónimos:
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8O
Número de CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
102391
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número índice de la CE:
203-726-8
bp:
65-67 °C (lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Tetrahidrofuran, Meets ACS Specifications GR ACS
densidad de vapor
2.5 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.5% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
610 °F
contiene
0.0140-0.0310% BHT as stabilizer
lim. expl.
1.8-11.8 %
impurezas
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.05% Water (H2O)
residuo de evap.
≤0.03%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -21.5 °C
densidad
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
Clave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Meets ACS Specifications GR ACS
TX0280P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Nota de análisis
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.03% max
Form: Clear liquid
Peroxide (as H2O2): 0.005% max
Stabilizer (BHT): 0.0140-0.0310%
Water (H2O): 0.05% max
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.2 °C - closed cup