Documentos clave
TR-1001
Sigma-Aldrich
Reactivo de selección GPT, ácido micofenólico x500; aminopterina x100
The Mycophenolic Acid is an antibiotic useful in research for the selection of animal cells that express the E. coli.
Sinónimos:
MPA & Aminopterin solution
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
dry ice
General description
El ácido micofenólico es un antibiótico útil en investigación para la selección de células animales que expresan el gen de E. coli que codifica la XGPRT (xantina guanina fosforribosiltransferasa). El ácido micofenólico se utiliza también como inmunodepresor porque actúa inhibiendo la proliferación de linfocitos y la producción de anticuerpos.
Las células transfectadas con el gen GTP de E. coli pueden seleccionarse para el crecimiento en medio que contenga el reactivo de selección GPT.
Cada kit contiene:
• 500 x ácido micofenólico con ETOH (12,5 mg/ml) 2 viales de 1 ml
• 1 botella (10 ml) de disolución de aminopterina x100 que consiste en:
- xantina 25 mg/ml
- hipoxantina: 1,5 mg/ml
- aminopterina: 0,2 mg/ml
- timidina: 1 mg/ml
- en NaOH 0,08 M
Application
1. Sembrar aproximadamente 106 células en placas de cultivo de 100 mm en medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) que contenga 5 % de suero fetal de ternera y penicilina o estreptomicina, y dejar crecer durante 24 horas.
2. Transfectar el cultivo con 10-20 μg de ADN plasmídico EcoGPT.
3. Después de 3 días a 37°C en DMEM que contenga un 5 % de suero fetal, digerir con tripsina las monocapas celulares y dispersar 5 x 105 células en placas de cultivo frescas de 100 mm en DMEM que contenga un 10 % de suero fetal dializado enriquecido con las disoluciones de MPA y aminopterina. Esto dará una disolución final de aproximadamente: 250 μg/ml de xantina, 15 μg/ml de hipoxantina, 10 μg/ml de timidina, 2 μg/ml de aminopterina y 25 μg/ml de ácido micofenólico. El suero dializado se utiliza para acelerar el proceso de selección. La selección será más lenta con suero sin dializar.
4. Veinticuatro horas después, sustituir el medio con medio reciente que contenga los mismos suplementos y cambiar el líquido.
5. Repetir cada 3 días. Las colonias son visibles, normalmente, en 7 a 10 días.
Nota: también pueden utilizarse otras bases de medios como F12 de Ham. Depende mucho del tipo de célula que se esté utilizando.
Storage and Stability
Conservar a -20°C.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Immune system
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c