Merck
SSCMHB2A24
Millipore
Lynx® S2S
Secure connections between sterilized fluid paths
Sinónimos:
Lynx® S2S Male Couplings, non-sterile 1/2 inch
About This Item
UNSPSC Code:
41121815
eCl@ss:
32010310
material
polysulfone (USP Class VI, 21 CFR)
silicone seal (USP Class VI, 21 CFR)
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
EMPROVE® Single Use
manufacturer/tradename
Lynx®
parameter
4-40  °C temperature
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (bi-directional)
71.9 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psid) and 25 °C (bi-directional)
technique(s)
protein purification: suitable
H
12.2 cm (4.7 in.)
L
0.95 cm (0.375 in.)
W
5 cm (2 in.)
fitting
1/2 in. inlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D.
1/2 in. outlet hose barb for 0.43 in (10.9 mm) I.D.
General description
El conector Lynx S2S de diseño exclusivo es un dispositivo desechable de un solo uso, de accionamiento único, compatible con radiación gamma y autoclave, y desechable para conectar vías de líquidos esterilizados en procesos biofarmacéuticos.
El Lynx S2S SSCMHB2A24 contiene los acoplamientos macho. Cuando se monta con el acoplamiento hembra, se activa la ruta de líquido estéril. Una vez montados, los dos componentes no se pueden desmontar, lo que reduce el riesgo de rotura de la esterilidad.
Esta unidad Lynx S2S tiene un diámetro de 1/2 pulgada y una conexión de entrada/salida de espiga.
Conectores seguros y desechables
El conector Lynx S2S es desechable y está diseñado para un solo uso y una actuación única. No hay piezas que limpiar sobre el terreno y el riesgo de contaminación es reducido.
Garantía de esterilidad durante el accionamiento
Se prueba el 100 % de integridad estanca del conector Lynx S2S en la fabricación.
Application
Idóneo para una amplia gama de aplicaciones, como la transferencia de líquidos estériles y el muestreo microbiológico, el conector Lynx S2S proporciona la solución óptima para realizar conexiones seguras y sin riesgo entre dos conjuntos desechables esterilizados de un solo uso.Transferencia de líquidos estérilesEl conector Lynx S2S se puede integrar con montajes que incluyen cápsulas de un solo uso, tubos y recipientes flexibles. Preesterilizados mediante irradiación gamma o en autoclave y listos para usar, estos conjuntos son ideales para una amplia gama de aplicaciones de transferencia de líquidos y se pueden integrar fácilmente tanto en la producción a granel como en los procesos de llenado final, lo que garantiza la transferencia segura de su valioso producto. Lo mejor de todo es que todo el montaje es desechable.Muestreo microbiológicoSustituya las técnicas de muestreo actuales con tabique o válvula de goma y botella por un sistema de muestreo desechable preesterilizado. Se pueden conectar varios recipientes de muestreo flexibles entre sí a través de un conector Lynx S2S, y todo el conjunto se puede esterilizar con radiación gamma. Esta conexión estéril al punto de muestra minimiza el riesgo de falsos positivos. Por ejemplo, el muestreo de biorreactores en varios sitios requiere una gran inversión en bienes de capital, requiere mucha mano de obra y está abierto al riesgo de contaminación. Al utilizar el conector Lynx S2S para el muestreo de biorreactores en varios sitios, el proceso ahora está asegurado, se eliminan las conexiones asépticas y se reducen de manera significativa los costes de bienes de capital y de mano de obra.
Preparation Note
Método de esterilización
Compatible con radiación gamma hasta 45 kGy; esterilizar en autoclave una vez durante 30 minutos a 130 °C. No vaporizar en el lugar.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany