Documentos clave
SLGS025
Millipore
Filtro de jeringa de MCE Millex
0.22 μm pore size syringe filter, 25 mm, hydrophilic MCE membrane, pore size 0.22 μm
Sinónimos:
filtro de jeringa de ésteres mezclados de celulosa
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Millex
Características
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex
Parámetros
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
técnicas
analytical sample preparation: suitable
Altura
25 mm
Diámetro
25 mm
filtración área
4 cm2
volumen
100 mL
tamaño de poro
0.22 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet for slip
Información legal
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3