SLGL0250S
Unidad de filtración Millex®-OR (estéril)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, male Luer-Lok® outlet, medical device
Sinónimos:
filtro de jeringa de ésteres mezclados de celulosa
About This Item
Productos recomendados
material
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Quality Level
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex®
feature
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL (after air purge)
hydrophilic
FDA registered
medical device
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
diam.
25 mm
filtration area
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
volume
100 mL
pore size
0.22 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
shipped in
ambient
General description
Application
- Irrigación durante la cirugía oftálmica
- Preparación de disoluciones epidurales
- Preparación de mezclas farmacéuticas
Features and Benefits
- Un solo uso, apirógeno y atóxico
- Eliminación de microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de tamaño superior al tamaño nominal de poro de la membrana de disoluciones para uso clínico
- Membrana de filtración de ésteres mixtos de celulosa (MCE), hidrófila de 0,22 μmprecintada en una carcasa de cloruro de polivinilo(PVC)
- Compatible con la mayoría de las disoluciones acuosas
- Marcado CE y FDA registrado
Other Notes
Legal Information
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3