Key Documents
SKBM02560
Millipore
Membrana Strat-M®, modelo de difusión transdérmica, 25 mm
Strat-M®, filter diam. 25 mm
Sinónimos:
Membrana de filtración de PES
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32160907
NACRES:
NB.24
material
plain filter
polyethersulfone membrane (synthetic lipid post-treatment)
polyolefin membrane (synthetic lipid post-treatment)
white filter
Quality Level
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Millipore
Strat-M®
filter diam.
25 mm
thickness
300 μm
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: SKBM
Membrana Strat-M para análisis de la difusión transdérmica
Experimente la predecibilidad sin igual de la membrana Strat-M – un modelo sintético de origen no animal para el análisis de la difusión transdérmica que es predictivo de la difusión en la piel humana sin variabilidad entre lotes y sin limitaciones de seguridad y almacenamiento.
La membrana Strat-M está diseñada para el cribado de:
•Principios farmacéuticos activos (API)
•Activos cosméticos
•Formulaciones
•Productos de cuidado personal
•Plaguicidas y compuestos químicos
Correlación con la piel humana
La membrana Strat-M es predictiva de la difusión de una amplia gama de compuestos y formulaciones en la piel humana. Utilización de la herramienta de correlación de compuestos para saber en qué medida le funcionará a usted la membrana Strat-M.
Datos de difusión reproducibles:
Sin necesidad de repetir cada prueba cada vez que llegue un nuevo lote al laboratorio. La membrana Strat-M es un material de diseño muy uniforme que le permite comparar los datos de difusión de un día con los datos que se generarán la próxima semana o el próximo mes. Además, la uniformidad entre lotes aporta un nuevo nivel de claridad a los datos analíticos, simplificando el análisis.
Sensible a los potenciadores
La membrana Strat-M exhibe permeabilidad diferencial en presencia de potenciadores y es compatible con los formatos de formulación habituales, de modo que es apropiada para usar durante la optimización de las formulaciones.
Máxima comodidad experimental
La membrana Strat-M se diseñó teniendo la comodidad en cuenta. La membrana Strat-M es estable y puede guardarse en el almacén, por lo que su adquisición y conservación son muy sencillas. Cada membrana viene en envases individuales como discos precortados y no es necesario hidratarla antes de utilizarla. Sólo tiene que retirar el disco de membrana Strat-M de su bolsa y cargarlo en una cubeta Franz.
Application
La membrana Strat-M es un modelo sintético de origen no animal para el análisis de la difusión transdérmica que es predictiva de la difusión en la piel humana sin variabilidad de un lote a otro, y sin limitaciones de seguridad y almacenamiento.
Legal Information
STRAT-M is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
CURCUMIN-EUDRAGIT? E PO SOLID DISPERSION: A SIMPLE AND POTENT METHOD TO SOLVE THE PROBLEMS OF CURCUMIN.
Li J, Lee IW, Shin GH, Chen X, Park HJ.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics null
Tai-Long Pan et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 65, 105-114 (2014-01-05)
The toxicity of phthalates is an important concern in the fields of environmental health and toxicology. Dermal exposure via skin care products, soil, and dust is a main route for phthalate delivery. We had explored the effect of topically-applied phthalates
Membrane properties for permeability testing: Skin versus synthetic membranes
Haq A, Dorrani M, Goodyear B, Joshi V, Michniak-Kohn B.
International Journal of Pharmaceutics null
IMPACT OF DIFFERENT VEHICLES FOR LASER-ASSISTED DRUG PERMEATION VIA SKIN: FULL-SURFACE VERSUS FRACTIONAL ABLATION.
Lee WR, Shen SC, Aljuffali IA, Li YC, Fang JY.
Pharmaceutical Research null
A REVIEW OF THE CURRENT STATE OF THE ART OF PHYSIOLOGICALLY-BASED TESTS FOR MEASURING HUMAN DERMAL IN VITRO BIOAVAILABILITY OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAH) IN SOIL
Beriro DJ, Cave MR, Wragg J, Thomas R, Wills G, Evans F.
Journal of Hazardous Materials null
Artículos
Strat-M synthetic membrane model is an alternative to human skin for testing the effectiveness of skin care actives.
Strat-M synthetic membrane model is an alternative to human skin for testing the effectiveness of skin care actives.
Strat-M synthetic membrane model is an alternative to human skin for testing the effectiveness of skin care actives.
Strat-M synthetic membrane model is an alternative to human skin for testing the effectiveness of skin care actives.
Protocolos
Step-by-step protocol and video for transdermal diffusion testing using Strat-M® synthetic skin membranes.
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Contenido relacionado
Strat-M® membrane offers consistent transdermal diffusion testing, ensuring reliable data for comparative analysis over time.
Strat-M® membrane offers consistent transdermal diffusion testing, ensuring reliable data for comparative analysis over time.
Strat-M® membrane offers consistent transdermal diffusion testing, ensuring reliable data for comparative analysis over time.
Strat-M® membrane offers consistent transdermal diffusion testing, ensuring reliable data for comparative analysis over time.