Documentos clave
SCWP14250
Millipore
Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 8,0 μm
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Sinónimos:
MF-Millipore Membrane Filter, 8 µm pore size
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
descripción
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
MF-Millipore
Millipore
Parámetros
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Diámetro
142 mm
diám. del filtro
142 mm
grosor
135 μm
extraíbles gravimétricos
6%
índice de refracción
n/D 1.515
Matriz
MF-Millipore
tamaño de poro
8.0 μm pore size
84 % porosity
capacidad
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
punto de burbuja
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
  • QC of fluid holding tanks
  • Fluid monitoring
  • Air monitoring
  • Particle collection
  • Particle analysis
Información legal
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3