SCNY00100
Filtro de tapa de botella al vacío Millipore® Steriflip®
pore size 100.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Sinónimos:
Unidad de filtración estéril sobre tubo de centrífuga Steriflip®
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Línea del producto
Steriflip®
Características
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
envase
pack of 25 ea
Parámetros
45 °C max. temp.
técnicas
sterile filtration: suitable
Altura
138 mm
Diámetro
6.4 cm
diám. del filtro
4 cm
filtración área
7 cm2
embudo capacidad
50 mL
volumen de trabajo
50 mL
tamaño de poro
100.0 μm pore size
Adaptador
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Aplicación
La unidad de filtración superior para tubo de centrífuga estéril Steriflip® se ha utilizado en la obtención y el procesamiento de tumores. También se ha utilizado en el aislamiento de células madre cardiacas (CSC) de corazones extraídos de ratones Balb/c.
Los clientes también vieron
Artículos
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.