Key Documents
SCMF002
Sigma-Aldrich
Kit de medios completos FibroGRO®-LS para cultivo de fibroblastos humanos
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
type
for cell culture
Quality Level
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
Las formulaciones de medios FibroGRO proporcionan un entorno de cultivo celular óptimo para muchos tipos de fibroblastos humanos y fibroblastos embrionarios de ratón Se ha demostrado que estas formulaciones sin suero o con muy poco contenido de suero propician el crecimiento de estas células a tasas que satisfacen o superan las de medios comercializados que contienen suero, manteniendo al mismo tiempo una excelente morfología celular. Los medios están envasados en una envoltura retráctil protectora contra rayos UV especialmente diseñada para aumentar la estabilidad y que consta de un medidor de temperatura para mayor comodidad. Los medios FibroGRO no contienen antimicrobianos ni rojo fenol, componentes que pueden causar estrés celular y efectos de enmascaramiento que podrían influir en los resultados experimentales.
Application
El medio FibroGRO-LS está optimizado para cultivos con poco suero (2%) de fibroblastos humanos y propicia el crecimiento de estas células en un entorno del 2 % de suero a tasas iguales o mayores que medios comparables enriquecidos con concentraciones mucho más elevadas de FBS. También puede utilizarse para el cultivo de células del estroma, células mesenquimatosas y fibroblastos embrionarios de ratón. El medio FibroGRO-LS no contiene antimicrobianos ni rojo fenol; componentes que pueden causar estrés celular y “efectos de enmascaramiento” que podrían influir en los resultados experimentales (que no se requiere, ni se recomienda, para lograr un rendimiento celular óptimo). FibroGRO proporciona un sistema celular perfecto para establecer capas nutritivas humanas con poco suero para el cultivo de células madre o como modelo para estudiar la cicatrización de heridas, toxicología o biología celular básica
Components
SCMF-BM SCMF002-S
Storage and Stability
SCMF-BM: Conservar a 4°C. Consulte la fecha de caducidad en la etiqueta. SCMF001-S: Conservar a -20°C. Consulte las fechas de caducidad en cada etiqueta correspondiente. Medio enriquecido = 4°C, en oscuridad. Usar en el mes siguiente al enriquecimiento. No congelar.
Legal Information
FIBROGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials