Key Documents
SCC147
Sigma-Aldrich
Línea celular del carcinoma de tiroides papilar humano TPC-1
Human
Sinónimos:
TPC1
About This Item
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
product name
Línea celular del carcinoma de tiroides papilar humano TPC-1, TPC-1 human papillary thyroid carcinoma cell line is a highly characterized model for thyroid cancer research.
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
General description
El cáncer de tiroides es el carcinoma endocrino más prevalente, con una incidencia que aumenta rápidamente en muchos países. Los modelos humanos de cáncer de tiroides diferenciado son muy valiosos para evaluar las vías y los mecanismos que contribuyen a la carcinogénesis tiroidea.
Referencias bibliográficas:
1. Davies L, Welch HG (2006). Increasing incidence of thyroid cancer in the United States, 1973-2002. JAMA 295(18): 2164-2167.
2. Pilli T, et al. (2009). Potential utility and limitations of thyroid cancer cell lines as models for studying thyroid cancer. Thyroid 19(12): 1333-1342.
3. Meireles AM, et al. (2007). Molecular and genotypic characterization of human thyroid follicular cell carcinoma-derived cell lines. Thyroid 17(8): 707-715.
4. Rudzińska M, et al. (2014). The role of podoplanin in the biology of differentiated thyroid cancers. PLoS One 9(5): e96541.
5. Tanaka J, et al. (1987). Establishment and biological characterization of an in vitro human cytomegalovirus latency model. Virology 161(1): 62-72.
6. Ishizaka Y, et al. (1989). Presence of aberrant transcripts of ret proto-oncogene in a human papillary thyroid carcinoma cell line. Jpn J Cancer Res 80(12): 1149-1152.
La TPC-1 es una línea celular bien caracterizada y muy publicada, aislada de un carcinoma papilar tiroideo de una paciente (6). El genoma de la TPC-1 contiene el reordenamiento RET/PTC1 encontrado en aproximadamente el 20 % de los carcinomas papilares esporádicos en adultos (2). TPC-1 alberga un polimorfismo silencioso en H-RAS, y tiene las secuencias BRAF, CNBB1, EGFR, K-RAS, RAF-1, PI3K y TRHB (3) naturales. Las células TPC-1 producen tiroglobulina (Tg), además de expresar el marcador de diferenciación tiroidea PAX8 y el factor de progresión tumoral podoplanina (4). Además, la línea TPC-1 se ha utilizado como modelo in vitro de la latencia del citomegalovirus humano, un posible contribuyente a ciertos cánceres humanos (5). La línea celular TPC-1 es, por lo tanto, un sistema excelente para investigar los mecanismos de la carcinogénesis tiroidea.
Cell Line Description
Células cancerosas
Application
Categoría de investigación
Cáncer
Oncología
Este producto está destinado a la venta y se vende exclusivamente a instituciones académicas para su uso en investigación académica interna según los términos del “acuerdo de uso académico”, tal como se detalla en la documentación del producto. Si desea información relativa a cualquier otro uso, póngase en contacto con licensing@emdmillipore.com.
La línea celular del carcinoma papilar tiroideo humano TPC-1 es un modelo muy caracterizado para la investigación del cáncer de tiroides.
Quality
• Cada vial contiene ≥ 1X10⁶ células viables.
• Se demostró que las células eran negativas para enfermedades infecciosas según un panel Human Essential CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Las células son negativas para la contaminación por micoplasmas.
• Mediante evaluación con el panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services se verificó que las células eran de origen humano y negativas para la contaminación interespecífica de ratón, rata, hámster chino, hámster sirio dorado y primate no humano (NHP).
• Cada lote de células es genotipado por análisis de repeticiones cortas en tándem (STR) para verificar la identidad única de la línea celular.
Storage and Stability
Conservar en nitrógeno líquido. Las células pueden cultivarse durante un mínimo de 10 pases después de la descongelación inicial sin que ello afecte de manera significativa a la expresión ni la funcionalidad del marcador celular.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Hao Jia et al.
Bioengineered, 13(4), 9588-9601 (2022-04-13)
Melatonin (MEL) is an effective therapeutic choice for thyroid cancer treatment. In this study, we aimed to explored the potential effect of MEL upon the drug sensitivity of cancer cells and the according underlying mechanisms. Thyroid cancer mice were established
Yu Mao et al.
Endocrine journal, 68(11), 1267-1281 (2021-06-11)
Circular RNA 40S ribosomal protein S28 (circRPS28; hsa_circ_0049055) is upregulated in papillary thyroid carcinoma (PTC) patients. However, its role remained uncovered in the progression of PTC. Above all, expression of circRPS28 was determined in PTC samples by real-time quantitative PCR
Huanquan Lu et al.
Development, growth & differentiation, 62(2), 129-138 (2020-01-09)
Thyroid cancer (TC) is the most common malignant endocrine tumor, and its incidence has progressively increased over several decades. Accumulating evidence has suggested that PFKFB4, a critical regulatory enzyme of glycolysis, has been implicated in various solid cancers. However, the
Renuka Raman et al.
The Journal of experimental medicine, 219(6) (2022-05-06)
Genetic alterations in RET lead to activation of ERK and AKT signaling and are associated with hereditary and sporadic thyroid cancer and lung cancer. Highly selective RET inhibitors have recently entered clinical use after demonstrating efficacy in treating patients with
Mingming Wang et al.
Journal of cell communication and signaling, 15(2), 237-250 (2020-10-16)
Due to the steadily rising morbidity and mortality, thyroid cancer remains the most commonly seen endocrine cancer. The present study attempted to investigate the mechanism from the perspective of long non-coding RNA (lncRNA) regulation. We identified 53 markedly increased lncRNAs