Key Documents
QGARDT3X1
Milli-Q
Cartucho de purificación Q-Gard®
For Milli-Q® Advantage A10 / Reference systems connected to DI water feed containing high silt
Sinónimos:
Cartucho de purificación Q-Gard® T3
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
material
polypropylene and polyethylene
Quality Level
feature
can remove contaminants from various feed water types
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Q-Gard®
H × L × W
360 mm × 500 mm × 332 mm
capacity
26 g/L ion exchange capacity (NaCl)
compatibility
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Reference
shipped in
ambient
General description
El cartucho de purificación Q-Gard® T3 está diseñado para eliminar hasta niveles de trazas los contaminantes iónicos y orgánicos del agua desionizada de alimentación con elevado contenido de sedimentos.
El cartucho está fabricado con materiales limpios y de gran pureza para reducir al mínimo la lixiviación de contaminantes extraíbles.
Application
El cartucho de purificación Q-Gard® T3 puede utilizarse con los sistemas Milli-Q® Advantage A10 y Reference.
Features and Benefits
  • Fungible original para la sustitución del filtro del cartucho Q-Gard® QGARDT3X1.
  • Genera agua sin contaminantes iónicos y orgánicos mediante tecnologías de intercambio iónico, carbón activado y filtración en profundidad.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany