Merck
Todas las fotos(6)
Key Documents
PYR0MATIL6
Millipore
Patrón de interleucina IL-6 PyroMAT®
Interleukin-6 standard for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.74
agency
EP Chapter 2.6.30
Quality Level
packaging
pkg of 1 vial
manufacturer/tradename
PyroMAT®
application(s)
pharmaceutical
pyrogen testing
compatibility
configured for PyroMAT®
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
suitability
pyrogenic bacteria
General description
El control de IL-6 PYROMAT® es una interleucina 6 (IL-6) humana recombinante en conservantes tamponados, suministrados en forma liofilizada. Se utiliza para las reacciones de control en el ELISA IL-6. El sistema PYROMAT® es una disolución lista para usar para análisis de pirógenos utilizando la prueba de activación de monocitos.
Application
El control de IL-6 PYROMAT® debe utilizarse con el sistema PYROMAT® (prueba de activación de monocitos para la detección de pirógenos) para la validación específica del producto a fin de evaluar que el producto no interfiere en el método de detección ELISA.
Features and Benefits
  • Fácil resuspensión
  • Para utilizar con el kit ELISA que se encuentra en el sistema PYROMAT®
Components
IL-6 humana recombinante en conservantes tamponados suministrada en forma liofilizada
Reconstitution
  • Reconstituya el control IL-6 con agua sin endotoxinas. El volumen de reconstitución se puede encontrar en la etiqueta del vial
  • Agite en Vórtex durante 15 minutos con agitación suave antes de hacer la dilución
  • Distribuya en alícuotas si es necesario: se pueden obtener 20 alícuotas de un vial
Recommended products
Para utilizar con el kit PYROMAT® (PYR0MATKIT)
Legal Information
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3