Documentos clave
PXDVPPC50
Millipore
Casete Pellicon® XL con membrana Durapore®
filtration area 50 cm2, pore size 0.65 μm
Sinónimos:
Pellicon XL Filter Module Durapore 0.65 μm 50cm2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materiales
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene screen
Nivel de calidad
Características
holdup volume 3.2 mL
fabricante / nombre comercial
Pellicon®
Parámetros
0.03-0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
técnicas
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Longitud
18.8 cm (7.4 in.)
Anchura
3 cm (1.2 in.)
filtración área
50 cm2
Área nominal de la membrana
50 cm2
extraíbles gravimétricos
≤7.5 mg/device
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.65 μm nominal pore size
0.65 μm pore size
pH
1-11(cleaning)
1.5-9(continuous)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Device Configuration: Cassette
Filter Code: DVPP
Filter Type: Microfiltration
Características y beneficios
Type C screen (coarse screen)
Otras notas
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Nota de análisis
Gravimetric Extractables: after a water flush
Información legal
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable