PLTK15005
Membrana de filtración de celulosa regenerada, 30 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 150 mm
Sinónimos:
Ultrafiltration Discs, 30 kDa NMW
About This Item
Productos recomendados
Materiales
regenerated cellulose membrane
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Ultracel®
técnicas
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diámetro
150 mm
diám. del filtro
150 mm
filtración área
177 cm2
Matriz
Ultracel®
tamaño de poro
30 kDa NMWCO
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
- in cell-material interaction studies
- as a modified fouling index-ultrafiltration (MFI-UF) test membrane to study the effect of silica concentration on the MFI-UF
- in the feed fouling monitor (FFM) experiments to capture the model foulants
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable