PLCTK30205
Ultracel® Ultrafiltration Membrane
Ultrafiltration, high recovery purification
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
Materiales
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
Nivel de calidad
filtración área
20 cm2
membrana L × An
20 cm × 20 cm
Matriz
Ultracel®
tamaño de poro
30 kDa NMWCO
aplicaciones
industrial qc (particle separation)
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Device Configuration: Ultrafiltration Membrane
Filter Code: PLCTK
Aplicación
Ultrafiltration, high recovery purification
Información legal
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable