Documentos clave
PLAC02510
Millipore
Discos de ultrafiltración, PMN 1 kDa
Ultracel®, filter diam. 25 mm
Sinónimos:
Membrana de filtración de celulosa regenerada, 1 kDa NMWCO
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiales
regenerated cellulose membrane
Nivel de calidad
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Ultracel®
técnicas
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diámetro
25 mm
diám. del filtro
25 mm
filtración área
4.1 cm2
Matriz
Ultracel®
tamaño de poro
1 kDa NMWCO
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
NMWL de 1 kDa, celulosa regenerada Ultracel, 25 mm de diámetro
Información legal
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable