PBVK04310
Membrana de filtración de PES, 500 kDa NMWCO
Biomax®, filter diam. 44.5 mm
Sinónimos:
Discos de ultrafiltración, PMN 500 kDa
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
Materiales
polyethersulfone membrane
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Biomax®
técnicas
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
diám. del filtro
44.5 mm
filtración área
13.4 cm2
tamaño de poro
500 kDa NMWCO
Condiciones de envío
ambient
Aplicación
NMWL 500 kDa, polietersulfona Biomax, 44,5 mm de diámetro
Información legal
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1