OP29
Anti-p53 (Ab-3) (Mutant) Mouse mAb (PAb240)
liquid, clone PAb240, Calbiochem®
Sinónimos:
Mutant p53 Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
PAb240, monoclonal
Formulario
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
reactividad de especies
mouse, rat, human, chicken, hamster, bovine
no debe reaccionar con
Xenopus
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
do not freeze
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TP53(7157)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Frozen Sections (10 µg/ml)
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (5 µg/ml)
Immunofluorescence (1-20 µg/ml, see application references)
Immunoprecipitation (1 µg per sample)
Paraffin Sections (see application references)
Envase
Advertencia
Forma física
Nota de análisis
SK-OV-3 cells
A431, Hs27 (wild-type p53), or SK-BR-3 cells or breast carcinoma tissue
Otras notas
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable